Print…
3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03 L09128.06
L09128.03EA 53.9 EUR
L09128.03 L09128.06
3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
3,3'-Diaminobenzophenone
Purity: 90+% CAS No.: 611-79-0 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Melting Point: 148-152° Boiling Point: 285°/11mm MDL No.: MFCD00014774
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂O
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Ponto de ebulição: 285 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014774
Número CAS: 611-79-0
EINECS: 210-281-3