2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25618.06
B25618.14
B25618.06EA
98.1
EUR
B25618.06
B25618.14
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 452-83-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.5560
Odour: Characteristic
Boiling Point: 211°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00084852
Fórmula:
C₆H₅ClFN Peso Molecular: 145.56 g/mol Ponto de ebulição: 211 °C Ponto de Fusão: ∼ 26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084852 Número CAS: 452-83-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |