2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 4-Fluoro-2,3-xylidine, 3-Amino-6-fluoro-o-xylene
H31560.MD
H31560.03
H31560.MDEA
81.2
EUR
H31560.MD
H31560.03
2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥97%
2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1737-68-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 42-46°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04972870
Fórmula:
C₈H₁₀FN Ponto de Fusão: 42…46 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972870 Número CAS: 1737-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |