Dexamethasone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D1881-100MG
D1881-1G
D1881-500MG
SIALD1881-100MGEA
68.3
EUR
SIALD1881-100MG
SIALD1881-1G
SIALD1881-500MG
Dexamethasone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone-21-acetate
Fórmula:
C₂₄H₃₁FO₆ Peso Molecular: 434.5 g/mol |
Número MDL :
MFCD00027407 Número CAS: 1177-87-3 EINECS: 214-646-8 |