Hydrocortisone 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16292.14
A16292.03
A16292.06
A16292.14EA
529
EUR
A16292.14
A16292.03
A16292.06
Hydrocortisone 98
Hydrocortisone
Purity: 98%
CAS No.: 50-23-7
Molecular Formula: C21H30O5
Formula Weight: 362.47
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1354819
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Fórmula:
C₂₁H₃₀O₅ Peso Molecular: 362.47 g/mol Ponto de ebulição: 567 Ponto de Fusão: 213…215 °C Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011654 Número CAS: 50-23-7 EINECS: 200-020-1 |