Hydrocortisone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
352450050
352450010
352450250
352451000
ACRO352450050EA
138
EUR
ACRO352450050
ACRO352450010
ACRO352450250
ACRO352451000
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone
Fórmula:
C₂₁H₃₀O₅ Ponto de ebulição: 567 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 212…217 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011654 Número CAS: 50-23-7 EINECS: 200-020-1 |
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 217 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane) |