Prednisolone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Prednisolonum
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P6004-1G
P6004-100MG
P6004-10G
P6004-25G
P6004-5G
SIALP6004-1GEA
80.5
EUR
SIALP6004-1G
SIALP6004-100MG
SIALP6004-10G
SIALP6004-25G
SIALP6004-5G
Prednisolone, Sigma-Aldrich®
Prednisolone
Fórmula:
C₂₁H₂₈O₅ Ponto de ebulição: 571 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 246 °C Densidade: 1,212 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00003649 Número CAS: 50-24-8 EINECS: 200-021-7 |