Print…
1,6-Diaminohexane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
247731-100G 247731-25G
SIAL247731-100GEA 218 EUR
SIAL247731-100G SIAL247731-25G
1,6-Diaminohexane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexane dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₈Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 258 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012528
Número CAS: 6055-52-3
EINECS: 227-977-8