Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
P7505-100G P7505-25G
SIALP7505-100GEA 417 EUR
SIALP7505-100G SIALP7505-25G
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9