Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
SIAL32810-25GEA 108 EUR
SIAL32810-25G SIAL32810-100G
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 161,07 g/mol
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9