Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 23.1 EUR
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %