Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21980.0025 8.21980.0010
8.21980.0025EA 72.9 EUR
8.21980.0025 8.21980.0010
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.07 g/mol