Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
A18312.22 A18312.14
A18312.22EA 220 EUR
A18312.22 A18312.14
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99%
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 333-93-7 Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl Formula Weight: 161.08 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3906680 Merck Reference: 14,7947 MDL No.: MFCD00012526
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 161.07 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição)
Densidade: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9