Print…
3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32669.06 H32669.14 H32669.22
H32669.06EA 69.7 EUR
H32669.06 H32669.14 H32669.22
3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 71022-43-0 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.13 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 2054388
Fórmula: C₇H₆N₂O₅
Peso Molecular: 198.14 g/mol
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007235
Número CAS: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1