Print…
2,4-Dinitro-1-naphthol, pó amarelo escuro C.I. 10315
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215158805 0215158825
ICNA0215158805EA 39.3 EUR
ICNA0215158805 ICNA0215158825
2,4-Dinitro-1-naphthol, pó amarelo escuro C.I. 10315
2,4-Dinitro-1-naphthol
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Fórmula: C₁₀H₆N₂O₅
Ponto de ebulição: 408 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065352
Número CAS: 605-69-6
EINECS: 210-093-1
Encomendar
Identity Test Passes