Print…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D134406-5G D134406-1G D134406-25G
SIALD134406-5GEA 117 EUR
SIALD134406-5G SIALD134406-1G SIALD134406-25G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196,2
Ponto de ebulição: 335
Ponto de Fusão: 119…120 °C
Número MDL : MFCD00008748
Número CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5