3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
B22634.03
B22634.06
B22634.03EA
52.1
EUR
B22634.03
B22634.06
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 2478-38-8
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.2
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1966119
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₄ Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 117…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008748 Número CAS: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |