Print…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 34.4 EUR
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008748
Número CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %