Print…
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 47.1 EUR
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Fórmula: C₆H₃F₂IO
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907951
Número CAS: 950858-06-7