BIS-TRIS propano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43496.22
43496.14
43496.36
43496.22EA
213
EUR
43496.22
43496.14
43496.36
BIS-TRIS propano ≥98%
BIS-TRIS propano
Purity: 98+%
CAS No.: 64431-96-5
Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Formula Weight: 282.34
Physical Form: Powder
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD00004689
Fórmula:
C₁₁H₂₆N₂O₆ Ponto de Fusão: 168…170 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004689 Número CAS: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |