Print…
Trimesic acid trimethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115983-25G 115983-5G
SIAL115983-25GEA 191 EUR
SIAL115983-25G SIAL115983-5G
Trimesic acid trimethyl ester, Sigma-Aldrich®
Trimesic acid trimethyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 225…230 °C (0,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 146,5…147 °C
Número MDL : MFCD00008434
Número CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5