Print…
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
152070250 152071000
ACRO152070250EA 102 EUR
ACRO152070250 ACRO152071000
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Trimesic acid trimethyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008434
Número CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %