Print…
Acetonitrilo, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
1.00017.1000EA 73.9 EUR
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
Acetonitrilo, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45.7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -45.7 C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %
Density 0.786 g/cm3
pH (H20) N/A
Ignition Point 524 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid