4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32205.PG
H32205.03
H32205.06
H32205.PGEA
0
EUR
H32205.PG
H32205.03
H32205.06
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 68176-57-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Melting Point: 98-100°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00052695
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂ Ponto de Fusão: 98…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052695 Número CAS: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |