Print…
3,3'-Diaminobenzidina (DAB), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D12384-1G D12384-25G D12384-5G
SIALD12384-1GEA 35.3 EUR
SIALD12384-1G SIALD12384-25G SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidina (DAB), Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidina
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄
Número MDL : MFCD00007725
Número CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6