Print…
4'-tert-Butylacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 73 EUR
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenone 98%
4'-tert-Butylacetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Ponto de ebulição: 107…108 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Número MDL : MFCD00017256
Número CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %