Print…
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: p-tert-Butylacetophenone
A13615.03 A13615.06
A13615.03EA 35.1 EUR
A13615.03 A13615.06
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
4'-tert-Butylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Ponto de ebulição: 107…108 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…18 °C (dimorphic)
Densidade: 0,964
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017256
Número CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3