1-(4-Methoxyphenyl)imidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25621.06
B25621.03
B25621.06EA
125
EUR
B25621.06
B25621.03
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole ≥98%
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 10040-95-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 120°/0.1mm
MDL No.: MFCD00060492
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Ponto de ebulição: 120 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 64…67 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060492 Número CAS: 10040-95-6 |