Print…
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 44.2 EUR
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Peso Molecular: 125.17 g/mol
Ponto de Fusão: –68 °C
Ponto de Inflamação: 154 °C
Número MDL : MFCD00009819
Número CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN: 2735
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %