Print…
1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
272264-250G 272264-50G
SIAL272264-250GEA 243 EUR
SIAL272264-250G SIAL272264-50G
1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Número MDL : MFCD00009819
Número CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9