1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A14169.50
A14169.18
A14169.30
A14169.50EA
0
EUR
A14169.50
A14169.18
A14169.30
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Fórmula:
C₆H₁₁N₃ Peso Molecular: 125.17 g/mol Ponto de ebulição: 296 °C Ponto de Fusão: –68 °C Densidade: 1.062 Ponto de Inflamação: 154 °C (309 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009819 Número CAS: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 ADR: 8 II |