Print…
Tyramine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
422380050 422380250 422381000
ACRO422380050EA 29.9 EUR
ACRO422380050 ACRO422380250 ACRO422381000
Tyramine hydrochloride 99%
Tyramine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO
Ponto de ebulição: 269 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 271…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012901
Número CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow