Trimethyl orthobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10270.09
A10270.18
A10270.30
A10270.09EA
58
EUR
A10270.09
A10270.18
A10270.30
Trimethyl orthobenzoate ≥98%
Trimethyl orthobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 707-07-3
Molecular Formula: (C6H5)C(OCH3)3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 87-88°/7mm
Beilstein Reference: 777623
MDL No.: MFCD00008474
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 87…88 °C (7 mmHg) Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008474 Número CAS: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |