Print…
Triethyl orthobenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
378760050 378760250
ACRO378760050EA 31.8 EUR
ACRO378760050 ACRO378760250
Triethyl orthobenzoate 97%
Triethyl orthobenzoate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Ponto de Inflamação: 96 °C
Número MDL : MFCD00009222
Número CAS: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %