Print…
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
8.14283.0005EA 45 EUR
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Triphosgene
Fórmula: C₃Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Densidade: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062848
Número CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 77 - 81 °C
Molar Mass 296.75 g/mol
Boiling Point 105 °C (30 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (90 °C)
Density 1.6 g/cm3 (20 °C)