Print…
Triphosgene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
258950050 258950100 258950500 258952500
ACRO258950050EA 41.5 EUR
ACRO258950050 ACRO258950100 ACRO258950500 ACRO258952500
Triphosgene 99%
Triphosgene
Fórmula: C₃Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 203…206 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Densidade: 1,78 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062848
Número CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
Assay ≥98.5 %