Print…
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
15217-10G 15217-50G
SIAL15217-10GEA 109 EUR
SIAL15217-10G SIAL15217-50G
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Triphosgene
Fórmula: C₃Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Densidade: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Número MDL : MFCD00062848
Número CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II