(S)-(+)-Carvone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 96%
CAS No.: 2244-16-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2042970
Merck Reference: 14,1874
Optical Rotation: +59° (neat)
MDL No.: MFCD00062997
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Ponto de ebulição: 228…230 °C Ponto de Fusão: ? 15 °C Densidade: 0,959 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00062997 Número CAS: 2244-16-8 EINECS: 218-827-2 Merck Index: 14,1874 |