Print…
L(-)-Triptofano ≥98.5% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
T0541-25G T0541-100G
TCIAT0541-25GEA 28 EUR
TCIAT0541-25G TCIAT0541-100G
L(-)-Triptofano ≥98.5% (por HPLC, análise de titulação)
L(-)-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 282°C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 14,09797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f44e30d00cde36d47fc85a8a8129982519fc6b42&vid=d978e6cf9017173208e6b5d7d78d76c69f5df6e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.5 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Specific rotation [a]20/D -30.5 to -32.5 deg (C=1, H2O)