Print…
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
D8255-100G D8255-10G D8255-25G D8255-5G
SIALD8255-100GEA 3930 EUR
SIALD8255-100G SIALD8255-10G SIALD8255-25G SIALD8255-5G
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythritol
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063750
Número CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8