Print…
1,4-Dithioerythritol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 32.7 EUR
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythritol 99+%
1,4-Dithioerythritol
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063750
Número CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless