Print…
1,4-Dithioerythritol, Millipore®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.24511.0005 1.24511.0025
1.24511.0005EA 98.9 EUR
1.24511.0005 1.24511.0025
1,4-Dithioerythritol, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063750
Número CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8