1,4-Dithioerythritol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10138.03
A10138.06
A10138.14
A10138.03EA
34.9
EUR
A10138.03
A10138.06
A10138.14
1,4-Dithioerythritol ≥99%
1,4-Dithioerythritol
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Stench
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Fórmula:
C₄H₁₀O₂S₂ Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 82…84 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00063750 Número CAS: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 ADR: 9, |