Print…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno 96% não estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 26.1 EUR
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno 96% não estabilizado
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 175,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062991
Número CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)