Print…
Ethyl (methylthio)acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W383503-100G W383503-1KG W383503-SAMPLE
SIALW383503-100GEA 250 EUR
SIALW383503-100G SIALW383503-1KG SIALW383503-SAMPLE
Ethyl (methylthio)acetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl (methylthio)acetate
Fórmula: C₅H₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009182
Número CAS: 4455-13-4
EINECS: 224-700-2
UN: 3272
ADR: 3,III