Ethyl (methylthio)acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 4455-13-4
Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 1744999
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009182
Fórmula:
C₅H₁₀O₂S Ponto de ebulição: 176 °C Densidade: 1,06 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009182 Número CAS: 4455-13-4 EINECS: 224-700-2 UN: 3272 ADR: 3,III |