(Ethylthio)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L04743.06
L04743.14
L04743.06EA
37.8
EUR
L04743.06
L04743.14
(Ethylthio)acetic acid ≥97%
(Ethylthio)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 627-04-3
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H
Formula Weight: 120.18
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 117-118°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00021769
Fórmula:
C₄H₈O₂S Ponto de ebulição: 117…118 °C (11 mmHg) Densidade: 1,1497 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00021769 Número CAS: 627-04-3 EINECS: 210-979-8 UN: 3265 ADR: 8,III |