Print…
Bicina, Calbiochem®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
391336-1 391336-100
391336-1EA 984 EUR
391336-1 391336-100
Bicina, Calbiochem®
Bicine
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 185…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004295
Número CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1