Bicina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
A14957.0BEA
533
EUR
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
Bicina ≥99%
Bicine
Purity: 99%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
pH: 4-5
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
Merck Reference: 14,1201
MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Fórmula:
C₆H₁₃NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 191 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004295 Número CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Merck Index: 14,1201 |