Print…
Bicina 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
172651000 172650010 172652500
ACRO172651000EA 99.9 EUR
ACRO172651000 ACRO172650010 ACRO172652500
Bicina 99+% para análise
Bicine
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 190…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004295
Número CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm